Learn More
Cytiva Dispositifs de filtration sous pression MD 050 par couplage rapide de joints
Pour les dispositifs de filtration sous pression en acier inox des séries MD 050 et MD 142/5
Marque: Cytiva 10453001
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
MD 050/0/12MV050, Raccords de filtration sous pression par couplage rapide de joints, pour SV 003 b et SV 003, pour les dispositifs de filtration sous pression en acier inox des séries MD 050 et MD 142/5.Spécification
Couplage rapide de joints | |
SV 003 b et SV 003 c, pour les dispositifs de filtration sous pression en acier inox des séries MD 050 et MD 142/5 | |
Non-sterile | |
PTFE Seal | |
1/boîte |
Reusable | |
Acier inoxydable | |
Pressure Filtration | |
MD050/0/12 | |
Accessoire pour dispositif de filtration sous pression |