Learn More
Lovibond™ Photomètre à paramètre unique MD 100 : Phosphate
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement. Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente. Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
590.00€
Spécification
Type d’affichage | LCD rétroéclairé |
---|---|
Précision | FS de 3 % |
Hauteur (métrique) | 3,5 cm |
Longueur (métrique) | 15,5 cm |
Mémoire | Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données |
Includes:
Cat. No. 12602015
Instrument in a carrying case, three round glass vials with lids, one stirring rod and brush, Phosphate No. 1 LR tablets (100 pack), Phosphate No. 2 LR tablets (100 pack), 4 x AAA batteries, warranty information, Certificate of compliance, instruction manual
Cat. No. 12612015
Cat. No. 12612015
Instrument in a carrying case, three round glass vials with lids, one stirring rod and brush, Vario phosphate reagent, F10 (100 pack), 4 x AAA batteries, warranty information, Certificate of compliance, instruction manual
Code produit | Marque | Type | Plage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12602015
|
Lovibond™
276040 |
Photomètre MD 100 : Phosphate (comprimés) | PO4 0,05 à 4,0 mg/l | Instrument dans une mallette de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, un agitateur et une brosse, pastilles de phosphate N° 1 LR (boîte de 100), pastilles de phosphate N° 2 LR (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12612015
|
Lovibond™
276045 |
Photomètre MD 100 : Phosphate (poudre) | 0,06 à 2,5 mg/L de PO4 | Instrument dans une mallette de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d'agitation et une brosse, réactif au phosphate Vario, F10 (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Les options d’étalonnage et de réglage logiciel signifient que le MD 100 convient également à une utilisation comme instrument de test. Les tests sont effectués à l’aide de réactifs en comprimés Lovibond ayant une stabilité à long terme et une durée de conservation minimale garantie de cinq ou 10 ans, de réactifs en poudre VARIO ou de réactifs liquides.
Caractéristiques
- Étanche (tel que défini dans IP68, 1 heure à 0,1 m)
- Arrêt automatique
- Mode d'étalonnage de l’horloge en temps réel et de la date
- Écran LCD rétroéclairé (sur simple pression)
- Étalonnage d’usine et étalonnage utilisateur ; réinitialisation à l’étalonnage d’usine possible
- Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
- Interface infrarouge pour le transfert de données de test
Comprimés réactifs
Chaque comprimé est hermétiquement scellé dans un sachet en feuille d’aluminium individuel, le protégeant contre des conditions environnementales difficiles. Cet emballage maintient chaque comprimé en parfait état, jusqu’à ce que l’utilisateur en ait besoin.
Spécifications
- Source lumineuse : LED, filtre d’interférence (IF) et photocapteur dans une chambre cellulaire transparente
- Précision de la longueur d'onde : ±1 nm
- Précision photométrique : 3 % FS (T = 20°C à 25°C)
- Résolution photométrique : 0,01 A
- Température : 5° à 40°C
- Humidité relative : 30 à 90 % (sans condensation)
- Alimentation électrique : 4 piles AAA
- Durée de fonctionnement : environ 17 heures ou 5000 mesures de test en mode continu lorsque le rétroéclairage de l’écran est éteint
- Dimensions (L x l x H) : 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 po)
- Poids : unité de base d’environ 260 g
Remarque
Les spécifications pour chaque type de comprimé ainsi qu’un ‘certificat d’analyse’ pour chaque lot sont disponibles dans la zone de téléchargement à l’adresse www.lovibond.com.
Spécification
LCD rétroéclairé | |
3,5 cm | |
Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données | |
0,01 A | |
7,5 cm |
FS de 3 % | |
15,5 cm | |
LED | |
260 g |