Learn More
Lovibond™ Photomètre à paramètre unique MD 100 : Dureté totale
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement. Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente. Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
Marque: Lovibond™ 276190
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Includes: Instrument dans un boîtier de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, Hardcheck P, comprimés, (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions
Description
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement. Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente. Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
- Étanche (tel que défini dans IP68, 1 heure à 0,1 m)
- Arrêt automatique
- Mode d'étalonnage de l’horloge en temps réel et de la date
- Écran LCD rétroéclairé (sur simple pression)
- Étalonnage d’usine et étalonnage utilisateur ; réinitialisation à l’étalonnage d’usine possible
- Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
- Interface infrarouge pour le transfert de données de test
Spécifications
- Plage : 2 À 50 mg/L de CaCO320, à 500 mg/L de CaCO3 (par dilution)
- Source lumineuse : LED, filtre d’interférence (IF) et photocapteur dans une chambre cellulaire transparente
- Précision de la longueur d'onde : ±1 nm
- Précision photométrique : 3 % FS (T = 20°C à 25°C)
- Résolution photométrique : 0,01 A
- Température : 5° à 40°C
- Humidité relative : 30 à 90 % (sans condensation)
- Alimentation électrique : 4 piles AAA
- Durée de fonctionnement : environ 17 heures ou 5000 mesures de test en mode continu lorsque le rétroéclairage de l’écran est éteint
- Dimensions (L x l x H) : 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 po)
- Poids : unité de base d’environ 260 g
Spécification
Photomètre MD 100 : Dureté totale | |
FS de 3 % | |
Instrument dans un boîtier de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, Hardcheck P, comprimés, (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions | |
Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données | |
2 À 50 mg/L de CaCO320, à 500 mg/L de CaCO3 (par dilution) | |
260 g |
LCD rétroéclairé | |
3,5 cm | |
15,5 cm | |
LED | |
0,01 A | |
7,5 cm |