Learn More
Lovibond™ MD600 Colorimeter Replacement Reagents: COD
For use with MD600 multi-parameter colorimeter
Marque:  Lovibond™ 2420725
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7664-93-9 Poids : 1.50000kg
Code produit. 17862648
  • 437.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-07-2024
Description
  • Parameter: COD
  • Method: Dichromate /H2SO4
Spécification
Spécification
US EPA
1
Water quality testing
150 Tests
20°C
COD Tube Test Reagent
Yellow to Brown
Liquid
MC500 multi-parameter colorimeter
0 to 150 mg/L
Dichromate/H2SO4