Learn More
AMPri™ Gants d’examen en nitrile bleu Med-Comfort
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Gants d’examen de très haute qualité pour les applications de laboratoire, cliniques ou pharmaceutiques
- Parfaits pour une utilisation dans l’industrie alimentaire également
- Excellente résistance mécanique
- Offrent une protection contre les produits chimiques et les micro-organismes
- Ambidextres
- Non poudré
- Non stérile
- Couleur : bleu
- Bout des doigts texturé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | NQA 1,5 ; EPI de catégorie III; Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux : classe 1 ; Réglementation alimentaire (CE) 1935/2004 |
| Description | Gants d’examen en nitrile à usage unique |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | M |
| Épaisseur (métrique) | Manchette : 0,10 mm ; Paume : 0,11 mm ; Bout des doigts : 0,15 mm |
| Modèle | 01192M |
| Longueur (métrique) | 240 mm |