Learn More
Gants noirs en nitrile sans poudre à usage unique Med-Comfort
Click to view available options
Dimensions:
M
XL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Bonne résistance chimique
- Sans latex
- Bouts des doigts texturés
- Ambidextres
- Sans poudre
- Non stériles
- Noirs
- AQL 1,5
- Peuvent être mis en contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) 1935/2004
- EPI catégorie III
- Dispositif médical classe I
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | NQA 1,5 ; Peuvent être mis en contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) 1935/2004 ; EPI catégorie III ; Dispositif médical classe I ; Conformes aux normes EN 420, EN 455, EN 374-1:2016/Type B, JKL, EN 374-3:2003, EN 374-5:2016 |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Oui |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Dimensions | M |
| Modèle | 01181M |
| Longueur (métrique) | 24 cm |