missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MED7 Antibody (PCRP-MED7-1B8) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Code produit 30167502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30167502 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30167502 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP314071JF635

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

MED7 Monoclonal antibody specifically detects MED7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunoprecipitation,Protein Array,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MED7
Applications Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-MED7-1B8
Conjugué Janelia Fluor 635
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Activator-recruited cofactor 34 kDa component, Cofactor required for Sp1 transcriptional activation subunit 9, cofactor required for Sp1 transcriptional activation, subunit 9 (33kD), cofactor required for Sp1 transcriptional activation, subunit 9, 33kDa, CRSP33CRSP complex subunit 9, CRSP9hMED7, mediator complex subunit 7ARC34, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 7, MGC12284, RNA polymerase transcriptional regulation mediator subunit 7 homolog, Transcriptional coactivator CRSP33
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human MED7 protein (Uniprot: O43513)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9443
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.