Learn More
Étalon de viscosité médicale, 2,0 mPa.s (25°C)
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
- Entièrement traçable aux normes internationales
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de l'accréditation UKAS de Paragon
- Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
- Emballage de sécurité inviolable
- Durée de conservation de 12 mois
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Contient un agent antibactérien
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 17025, ISO 17034 |
| Quantité | 100 ml |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.