Learn More
Étalon de viscosité médicale, 2,0 mPa.s (25°C)
Code produit. 16060230
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 16060230
Marque: Paragon Scientific MGVS20500
Testé en stricte conformité avec la norme ASTM D2162 . Ces étalons de viscosité de qualité médicale sont entièrement traçables aux étalons nationaux et sont également compatibles avec les équipements de test. Généralement utilisé, mais sans s'y limiter, l'étalonnage et la vérification de l'équipement de mesure de la viscosité.
  • Entièrement traçable aux normes internationales
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de l'accréditation UKAS de Paragon
  • Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
  • Contient un agent antibactérien
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, ISO 17034
Quantité 500 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.