Learn More
Thermo Scientific™ Petite centrifugeuse de paillasse Medifuge™
Effectuez des séparations de routine aussi bien dans le domaine clinique que des sciences de la vie grâce à cette centrifugeuse compacte et au rotor Thermo Scientific™ DualSpin™ unique présentant une conception hybride 2-en-1.
1580.00€
Spécification
Capacité | 8 x 15 ml (angle fixe), 8 x 10 ml (godet oscillant) |
---|---|
Vitesse max. | 4 900 tr/min |
FCR max. | 3114 x G (à angle fixe) ; 3,490 x G (à nacelles oscillantes) |
Réfrigéré | Non |
Affichage | Grand LED lumineux |
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15471105
|
Thermo Scientific™
75008800 |
Centrifugeuse Medifuge | 220/230 V, 50/60 Hz | Corps du rotor DualSpin, nacelles à angle fixe (kit de 8), nacelles oscillantes (kit de 8), espaceurs courts / verts (kit de 8), espaceurs longs / jaunes (kit de 8) |
1580.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Effectuez des séparations de routine aussi bien dans le domaine clinique que des sciences de la vie grâce à la petite centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Medifuge™. Elle s’adapte de façon harmonieuse à votre environnement de travail grâce à sa conception compacte et se démarque par son rotor Thermo Scientific™ DualSpin™ présentant une conception hybride 2-en-1. Vous pouvez aisément alterner entre des godets à angle fixe et des godets oscillants qui utilisent le même rotor. Quatre programmes personnalisables vous permettent d’effectuer rapidement des protocoles de routine. Vous disposez de trois profils de décélération conçus pour optimiser la séparation, notamment l’option “frein desserré”.
- Chaque centrifugeuse Medifuge est livrée sous forme d’un ensemble complet qui comprend :
- Petite centrifugeuse de paillasse Medifuge
- Corps du rotor DualSpin
- Godets à angle fixe (8/kit)
- Godets oscillants (8/kit)
- Entretoises courtes/vertes (8/kit)
- Entretoises longues/jaunes (8/kit)
- Le rotor DualSpin unique présente une conception hybride avec des godets à angle fixe et oscillants interchangeables.
- Le rotor composite léger est facile à manipuler et réduit la consommation d’énergie pendant l’accélération/la décélération.
- Le grand écran lumineux est facile à lire et la fonction de fermeture du couvercle rapide en un clic simplifie l’utilisation.
- Quatre programmes personnalisables permettent d’effectuer rapidement des protocoles de routine.
- Les trois profils de décélération disponibles, notamment l’option “frein desserré”, ont été conçus pour optimiser la séparation.
- Le fonctionnement est silencieux avec un niveau sonore inférieur à 56 dBA.
- Une fonction de déverrouillage d’urgence du couvercle est disponible en cas de coupure de courant.
- Certifications : UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA classe 1
- Normes : Norme CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485
Spécification
8 x 15 ml (angle fixe), 8 x 10 ml (godet oscillant) | |
3114 x G (à angle fixe) ; 3,490 x G (à nacelles oscillantes) | |
Grand LED lumineux | |
450 mm | |
Verrouillage du couvercle, anneau blindé en acier, hublot d’observation pour étalonnage de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle | |
130 W | |
Corps du rotor DualSpin, nacelles à angle fixe (kit de 8), nacelles oscillantes (kit de 8), espaceurs courts / verts (kit de 8), espaceurs longs / jaunes (kit de 8) | |
Microprocesseur | |
À induction | |
Oui, mémorisation de 4 programmes | |
2°C à 40°C | |
1 accél (standard) / 3 décel (standard, doux, frein désactivé) |
4 900 tr/min | |
Non | |
240 mm | |
<56 dB(A) (godet oscillant) | |
325 mm | |
UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA classe 1 | |
Centrifugeuse Medifuge | |
9,5 x 12,8 x 17,7 po (24 x 32,5 x 45 cm) | |
15,5 kg (34,1 lb) | |
1-99 minutes, incréments de 1 minute ; MÉMORISATION | |
Medifuge™ | |
510 mm |