Learn More
Liebherr™ Combiné Réfrigérateur/congélateur ATEX, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive et négative sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le combiné réfrigérateur congélateur de laboratoire Liebherr™ avec intérieur sécurisé sans risque d'étincelles est conçu pour le stockage des produits inflammables avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
3200.00€
Spécification
Capacity (Metric) Freezer | 107 L |
---|---|
Capacity (Metric) Refrigerator | 254 L |
Plage de températures (congélateur) | -9°C to -30°C |
Plage de températures (réfrigérateur) | 3°C à 16°C |
No. of Doors | 2 |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15103844
|
Liebherr™
LCEXV 4010 |
LCEXV4010 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Combiné réfrigérateur congélateur de laboratoire ATEX pour le stockage de solvants et de réactifs, 2 sections, largeur 600 mm, capacité brute 254/107 L
- Plage de température +3 / +16 °C réfrigérateur et -9 / -30°C congélateur, stabilité de température de +/- 3 °C réfrigérateur et +/-5°C congélateur testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur et congélateur statique à dégivrage manuel
- Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 1,5 A, 220-240 V/50/1 ph, consommation d'énergie 657 kWh/an
- Ce modèle est destiné au stockage des produits inflammables
- Intérieur anti-étincelles certifié ATEX
- Capacité nette de 240/105 litres
- Affichage numérique alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
- Serrures de portes, charnières réversibles, portes à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier
- Charge par étagère de 45/24 kg
Spécification
107 L | |
-9°C to -30°C | |
2 | |
Automatique (réfrigérateur), manuel (congélateur) | |
PEHD 55 mm (réfrigérateur) / PEHD 70 mm (congélateur) | |
ATEX 95, CE, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (ordre des pharmaciens australien) : LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610 | |
Ventilé (réfrigérateur), statique (congélateur) | |
60 cmL x 61,5 cmH x 200 cmH | |
43,1 cm | |
1,5 A | |
50 Hz | |
87 kg |
254 L | |
3°C à 16°C | |
Transparent (congélateur) | |
Acier recouvert blanc | |
ABS Plastic | |
Blanc | |
24 mois | |
59,7 cm | |
45,5 cm | |
220/240 V | |
93 kg |