Learn More
Fisherbrand™ Rack pour tubes cliniques Mega Rack™
Maximise l’espace et l’organisation pour les laboratoires à haut débit nécessitant un stockage d’échantillons volumineux. Le portoir pour tubes cliniques Fisherbrand™ Mega Rack™ élimine la nécessité de disposer de plusieurs racks de tubes.
42.95€ - 59.90€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Quantité | 1 de chaque |
Dimensions (L x l x H) | 337 x 267 x 91 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||
14801442
|
Fisherbrand™
|
Blanc | Tubes (13 mm), Tubes (5 à 7 ml) | 13 mm | 216 |
59.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11720634
|
Fisherbrand™
|
Bleu | Tubes (13 mm), Tubes (5 à 7 ml) | 13 mm | 216 |
45.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11730634
|
Fisherbrand™
|
Bleu | Tubes (10 ml), Tubes (16 mm) | 16 mm | 120 |
44.69€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
14811442
|
Fisherbrand™
|
Blanc | Tubes (10 ml), Tubes (16 mm) | 16 mm | 120 |
42.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Entièrement assemblé, en PP
- Matériau robuste et léger pour un transport facile
- Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
- Placez différents groupes de tests dans un rack et vous n’avez plus besoin de plusieurs racks de tube
- Autoclavables
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
PP | |
337 x 267 x 91 mm | |
267 mm |
Autoclavables | |
1 de chaque | |
337 mm | |
91 mm |