Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack Tube Rack™ pour tubes de 18 à 20 mm
Ces racks à tubes robustes et légers sont fournis entièrement assemblés avec identification alphanumérique pour faciliter le tri et la sélection.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.41000kg
Description
- Matériau robuste et durable pour un transport facile et sûr des tubes cliniques et de recherche
- Réutilisable et facile à nettoyer
- Autoclavables
- Empilable pour l’organisation et l’économie d’espace
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Autoclavables | |
Tubes de 18 à 20 mm | |
120 | |
Oui | |
4 | |
14,9 x 11,9 x 3,6 po (37,7 x 30,1 x 9,1 cm) | |
14,9 po | |
11,9 po | |
3,6 po |
Toute l’unité peut être nettoyée à l’aide d’un nettoyant pH neutre. Les solvants ne sont pas recommandés. | |
Bleu | |
Polypropylène | |
Rectangle | |
Non stérile | |
1 | |
37,7 cm | |
30,1 cm | |
9,1 cm | |
20 mm |