Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Chromatography Cartridges
Purifiez rapidement des IgG d’homme, de souris et de lapin issues de sérum et d’autres sources avec cette alternative plus simple que les méthodes traditionnelles faisant appel aux protéines A et G.
297.00€ - 402.00€
Spécification
Type de produit | Cartouche de chromatographie |
---|---|
Gamme de produits | Melon™ |
Type de colonne | Résine propriétaire, affinité |
Format | Cartouche de chromatographie |
Phase stationnaire | Ligand propriétaire |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11824161
|
Thermo Scientific™
89932 |
Cartouches de chromatographie sur gel Melon, 1 ml |
297.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11834161
|
Thermo Scientific™
89933 |
Cartouches de chromatographie sur gel Melon, 5 ml |
402.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les résines et les kits de purification d’IgG sur gel Melon Thermo Scientific™ offrent une alternative plus simple et plus rapide aux méthodes traditionnelles avec les protéines A et G de purification des IgG de l’homme, de la souris et du lapin à partir du sérum et d’autres sources.
Les kits de purification d’IgG sur gel Melon permettent la purification rapide, facile et non agressive des anticorps issus de sérum et d’autres types d’échantillons. La purification d’anticorps avec le gel Melon peut s’effectuer avec des colonnes à écoulement gravitaire, des colonnes à centrifuger ou des cartouches de chromatographie. La purification d’IgG sur gel Melon est plus rapide que les méthodes classiques faisant appel aux protéines A ou G, sans pour autant compromettre la qualité de l’anticorps. Si on la compare à la purification d’anticorps par affinité avec les protéines A ou G, la purification d’IgG sur gel Melon s’avère plus simple, plus rapide, et offre un rendement et une pureté supérieurs pour des espèces d’anticorps plus nombreuses.Points clés :
Protocole simple, en une seule étape : la purification d’IgG à l’aide de la résine sur gel Melon ne nécessite pas les étapes de liaison, de lavage et les multiples étapes d’élution requises par les protéines A et G
Purification rapide : la purification des anticorps à partir du sérum est quatre à six fois plus rapide que les méthodes des protéines A ou G
Récupération élevée et pureté : la récupération d’anticorps à partir du sérum est supérieure à 90 % chez de nombreuses espèces, avec une pureté supérieure à 80 %
Dilution minimale : réduction de la nécessité de concentration des anticorps avant leur stockage ou utilisation
Purification robuste : les kits de purification d’IgG sur gel Melon sont efficaces pour de nombreux anticorps, y compris ceux dont la purification est difficile sur les protéines A ou G
Purification douce : aucune condition d’élution d’anticorps sévère, permet de conserver l’activité des IgG
Support réutilisable : la résine sur gel Melon peut être utilisée pour plusieurs purifications d’anticorps
Disponibles en différents formats : colonnes de centrifugation, kits de purification et cartouches de chromatographie
Spécification
Cartouche de chromatographie | |
Résine propriétaire, affinité | |
Ligand propriétaire | |
À la réception, conserver entre 4°C et 8°C. Ne pas congeler. |
Melon™ | |
Cartouche de chromatographie | |
Anticorps IgG |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.