missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Meloxicam Monoclonal Antibody (3F2)
GREENER_CHOICE

Code produit 17930913
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 μg
Conditionnement:
200µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17930913 200 μg 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17930913 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA549677

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Antibody tested in indirect ELISA.

Meloxicam is an oxicam derivative and a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) with anti-inflammatory, antipyretic and analgesic activities. Unlike traditional nonselective NSAIDs, meloxicam preferentially inhibits the activity of cyclo-oxygenase II (COX-II), resulting in a decreased conversion of arachidonic acid into prostaglandin precursors. The resulting decrease in prostaglandin synthesis is responsible for the therapeutic effects of meloxicam. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=54677470].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Meloxicam
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Lateral Flow, SDS-Page
Classification Monoclonal
Clone 3F2
Concentration 5.6 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Alias de gène C14H13N3O4S2; Meloxicamum; Mobic; Mobicox; Movalis
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Conjugate of MLX hapten and KLH.
Méthode de purification Protein G
Quantité 200 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Chemical
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.