Learn More
Corning™ Solution dʼacides aminés MEM non essentielle
Remplacement suggéré pour 25-025-CIR
152.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Solution d’acides aminés non indispensables MEM |
Stérilité | Stérilisation par filtration |
pH | < 2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15333581
|
Corning™
25-025-CI |
100 mL |
152.00€
6 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
Spécification
2° à 8°C | |
Solution d’acides aminés non indispensables MEM | |
< 2 |
Liquide | |
Stérilisation par filtration |