Learn More
Uvex™ Men Coat 7464-White
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Packungsgröße:
1 pièce
Beschreibung
- Manteau pour homme
- Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
- Couleur : blanc
- Protection optimale avec antistatique.
- Fibre : réduction de charge optimale
- Construction de bras à coupe haute
- Poche de poitrine gauche
- Deux poches latérales
- Normes de col rabattu : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
- Tailles : XS-6XL
- Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
- Lavage normal à 60°C, ne pas javelliser, sèche linge basse température, repassage 2 points, nettoyage
- avec du perchloréthylène
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | General Purpose Lab Coat |
| Dimensions | XL |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Polyester, Cotton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Type de manchette | Tunnelized Elastic |
| Jetable | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | None |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur