Learn More
Alexandra™ Men's Lab Coat with Concealed Stud Front, Burgundy
Code produit. p-7145432
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
92 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15812154
Marque: Alexandra™ WL1BU92
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offers fuller length protection and is suitable for a variety of industries and jobs. Features d-piece neck and three practical pockets with concealed stud front for a professional look. Durable polyester/cotton construction.
  • Pressions avant non apparentes
  • Deux poches arrières, une poche sur la poitrine
  • Ventilation arrière
  • Lavables en machine et en lavage industriel
  • Longueur 100 cm / 39 po
  • Poids du tissu : 245 gsm (210 gsm blanc)
  • 67 % polyester/33 % coton
Spécification
Type de produit General Purpose Lab Coat
Dimensions Small
Sexe Hommes
Matériau Polycotton
Couleur Burgundy
Jetable Reusable
Stérilité Non stérile
Modèle WL1
Taille (impériale) de la poitrine 36 in.
Taille (métrique) de la poitrine 92 cm
Poids (métrique) 245 gsm