Learn More
Alexandra™ Blouse de laboratoire pour hommes avec pressions avant non apparentes, bleu clair
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
100 cm
108 cm
116 cm
124 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pressions avant non apparentes
- Deux poches arrières, une poche sur la poitrine
- Ventilation arrière
- Lavables en machine et en lavage industriel
- Longueur 100 cm / 39 po
- Poids du tissu : 245 gsm (210 gsm blanc)
- 67 % polyester/33 % coton
Spécification
Spécification
| Type de produit | General Purpose Lab Coat |
| Dimensions | Medium |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Mélange de polycoton |
| Couleur | Bleu clair |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | WL1 |
| Taille (impériale) de la poitrine | 40 po |
| Taille (métrique) de la poitrine | 100 cm |
| Afficher plus |