Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour hommes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
XXXXXL
Longueur (impériale):
41,7 in
42,5 in
43,3 po.
44,1 in
44,9 po.
45,7 in
46,5 po.
47,2 in
48,0 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en polycoton 65/35
- Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
- Bague pointue standard
- Bouchon avant à clipser
- Manchettes droites
- Blanc
Spécification
Spécification
| Type de produit | General Purpose Lab Coat |
| Dimensions | XXXL |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Mélange de polycoton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Droit |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | 3 |
| Afficher plus |