Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mento
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- L’argent désinfecté Hydro-Tec™ rend les pieds plus secs et plus frais
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Couleur | Marron |
| Conception | Mento |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 37 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |