Learn More
Epredia™ Lamelles pour microscopes Menzel™
Marque: Epredia™ BB02400600A113FST0
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.56000kg
Spécification
Lamelle | |
Verre borosilicaté | |
60 mm | |
24 x 60 mm | |
1000/boîte |
Carré | |
24 mm | |
de 0,13 à 0,16mm | |
Équipements automatisés |