Learn More
Hanna Instruments™ Tubes à essai DCO sans mercure
140.00€ - 141.00€
Spécification
Description | Tube à essai DCO sans mercure |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la détermination du DCO |
Quantité | Lot de 25 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11702435
|
Hanna Instruments™
HI93754D25 |
0 à 150 mg/L |
140.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11722435
|
Hanna Instruments™
HI93754E25 |
0 à 15000 mg/L |
141.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réactifs pour photomètres multi-paramètres• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Réactifs prêts à l'emploi pour 25, 50 ou 100 dosages
• Trois présentations de réactifs:
• Soit de réactif liquide conditionné en flacon
• Soit de sachet de poudre prédosé en emballage individuel aluminium
• Soit en tube prêt à l'emploi, pour le dosage de la DCO, azote et phosphore total. Prévoir un réacteur de minéralisation
• Réactif
Spécification
Tube à essai DCO sans mercure | |
Pour la détermination du DCO | |
Lot de 25 |