Learn More
Nitrate de mercure(I) dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407737
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11407737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16268.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7782-86-7 | Hg2(NO3)2·2H2O
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de mercure(I) dihydraté est utilisé dans la préparation d’autres composés du mercure(I). Il agit en tant qu’agent réducteur. Il participe à la préparation du nitrate de mercure(II) par traitement avec de l’acide nitrique dilué, ainsi qu’à l’obtention de mercure par exposition à la lumière.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les alcools, le soufre et les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-86-7
Formule moléculaire Hg2(NO3)2·2H2O
Numéro MDL MFCD00150812
Synonyme Mercurous nitrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(I) nitrate dihydrate
Point de fusion 70°C
Quantité 50 g
Formule linéaire Hg2(NO3)2·2H2O
Numéro UN UN1627
Merck Index 14,5896
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 561.22 (525.19 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 4.79