Learn More
Nitrate de mercure(I) dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10786101 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
Code produit. 10786101
Marque: Fisher Chemical M/3500/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 70°C
CAS 7782-86-7
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire H4Hg2N2O8
Numéro MDL 150812
Clé InChI LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC dimercury(1+) dihydrate dinitrate
Poids moléculaire (g/mol) 561.22
Poids de la formule 561.22g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique