Learn More
Acétate de mercure(II), ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Description
Mercuric acetate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in oxymercuration of double bonds. Mercuric acetate is used in non-aqueous titration. It is employed in the manufacture of phenyl mercury compounds which have pharmaceutical applications. It removes the acetamidomethyl protecting group from protected thiol, and converts thiocarbonate esters into dithiocarbonates. It promotes the addition of hydroxide and alkoxide across carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mercury(II) acetate |
| Point de fusion | 179°C to 182°C |
| Couleur | Rouge |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 250 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.0% min. |
| Beilstein | 3563831 |
| Informations sur la solubilité | Highly soluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether. |
| Poids de la formule | 318.68 |
| Qualité | ACS |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Mercury(II) acetate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
- MIXTURE LIST-Contient: Mercury(II) acetate