Learn More
Bromure de mercure(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-44694 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit. 10501261
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les produits indiqués contiennent du mercure.Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets.Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux.La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales.Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
CAS: 7789-47-1 | Br2Hg | 360.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-47-1
Formule moléculaire Br2Hg
Poids moléculaire (g/mol) 360.4
Numéro MDL MFCD00011040
Clé InChI NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
CID PubChem 24612
ChEBI CHEBI:49639
Nom IUPAC Dibromomercure
SMILES Br[Hg]Br
Spécification
Point d’ébullition 322.0°C
Nom chimique ou matériau Mercury(II) bromide
Point de fusion 236.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire HgBr2
Fieser 05,324
Merck Index 15, 5942
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.6g/100mL (25 c). Other solubilities: freely soluble in hcl and hbr, soluble in alcohol and ether, slightly soluble in chloroform
Poids de la formule 360.4
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en verre
Densité 6.1
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mercury(II) bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.