Learn More
Fluorure de mercure(II), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048809
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
Code produit. 11317227
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011533.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mercury(II) fluoride is a selective fluorination agent. Organic compounds, such as triphenylacetic acid, triphenyl ethylene, and triethyl phosphite can be selectively fluorinated in dimethylsulfoxide/HgF 2 solutions under UV-visible illumination. CF2I2 was synthesized by fluorination of tetraiodomethane with mercury(II) fluoride and purified.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-39-3
Formule moléculaire F2Hg
Poids moléculaire (g/mol) 238.589
Numéro MDL MFCD00016139
Clé InChI FMSYTQMJOCCCQS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercuric fluoride, mercury ii fluoride, mercury difluoride, mercury fluoride hgf2, hgf2
CID PubChem 82209
Nom IUPAC difluoromercure
SMILES F[Hg]F
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) fluoride
Point de fusion 645°C (decomposition)
Couleur Jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Formule linéaire HgF2
Numéro UN UN2025
Merck Index 14,5878
Informations sur la solubilité Decomposes in water
Poids de la formule 238.61
Pourcentage de pureté 95%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 8.95 g/mL