Learn More
Nitrate de mercure(II) hydraté, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366479
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11366479
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014497.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
Mercury(II) nitrate is used as an oxidizing agent involved in organic synthesis. Its reaction with acetone yielded an organometallic compound containing mercury. In addition, it serves as a nitrification agent and analytical reagents used in the laboratory. It is involved in the preparation of mercury fulminate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-34-8
Formule moléculaire H2HgN2O7
Poids moléculaire (g/mol) 342.62
Numéro MDL MFCD00149736
Clé InChI KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
CID PubChem 3084029
Nom IUPAC mercury(2+) hydrate dinitrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(II) nitrate hydrate
Point de fusion 79°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Formule linéaire Hg(NO3)2·xH2O (x=1 to 2)
Numéro UN UN1625
Merck Index 14,5880
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 324.60 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≤98.0%
Qualité ACS
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.39 g/mL