Learn More
Sulfate de mercure(II), certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 11402854 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
250g
Code produit. 11402854
Marque: Fisher Chemical M/3220/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 7783-35-9
Couleur Blanc
pH 1
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Formule moléculaire HgO4S
Numéro MDL MFCD00011047
Synonyme mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
Clé InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de mercure(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 296.65
CID PubChem 24544
Poids de la formule 296.64g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique