Learn More
Sulfate de mercure(II), Honeywell Fluka™
Code produit. 15680940 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
6 x 250 g
Conditionnement:
1kg
250g
6 pièces
Code produit. 15680940
Marque: Honeywell-Fluka 10029250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss., ≥ 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-35-9
Formule moléculaire HgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 296.65
Numéro MDL MFCD00011047
Clé InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
CID PubChem 24544
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury(Ii) Sulfate
Quantité 250 g
Formule linéaire HgSO4
Numéro UN 1645
Nom IUPAC sulfate de mercure(2+)
Poids de la formule 296.65g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité puriss.