Learn More
Invitrogen™ MERTK (cMER) [A708S] Recombinant Human Protein
MERTK (c-MER) is a member of the TYRO3/AXL/MER (TAM) receptor kinase family. Recombinant human MERTK A708S (578-872) was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
492.00€ - 7490.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Formule 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Poids moléculaire 60.2kDa
Conditions de stockage Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Alias de gène MERTK
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15478963
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV6325
10μg
492.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-05-2024
pour voir le stock disponible 
15488963
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV6326
100μg
1678.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-06-2024
pour voir le stock disponible 
15498963
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV6327
1mg
7490.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
MERTK (c-MER) encodes a transmembrane protein with two fibronectin type-III domains, two Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains, and one tyrosine kinase domain. Cytokine-dependent activation of TAM signaling diverts a proinflammatory pathway to provide an intrinsic feedback inhibitor of both TLR- and cytokine-driven immune responses. MERTK is essential regulators of mammalian spermatogenesis. Mutations in MERTK gene have been associated with disruption of the retinal pigment epithelium (RPE) phagocytosis pathway and onset of autosomal recessive retinitis pigmentosa (RP).
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spécification
Spécification
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
60.2kDa
MERTK
Human
GST Tag
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 578-872
Recombinant
Vidéos