Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Merula
Des bottes idéales pour le travail d’extérieur dans le domaine de la construction, l’agriculture et toute occupation nécessitant des chaussures hydrofuges bien protégées. Une semelle en polyuréthane à double intensité résistante assure la stabilité des pieds qui restent secs et bien protégés, même en cas de pluie diluvienne.
190.00€ - 191.86€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Couleur | Marron |
Conception | Merula |
Matériau de revêtement | Fourrure |
Matériau | Cuir |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13482089
|
Emma Safety Footwear
MM18154842 |
42 |
190.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13412089
|
Emma Safety Footwear
MM18154844 |
44 |
190.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15998281
|
Emma Safety Footwear
MM18154849 |
49 |
191.86€
1 paire |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Construction en cuir pleine fleur
- Doublure en peau de mouton pour plus de chaleur
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Merula | |
Cuir |
Marron | |
Fourrure | |
Acier |