Learn More
MES, solution tampon de 1,0M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Code produit. p-7042168
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 15404149
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61556.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
MES, est souvent utilisé comme tampon courant pour la résolution de très petites protéines sur des gels bis-tris, également utilisé comme tampon biologique dans les cultures de cellules végétales. Il est également utilisé dans divers dosages de caractérisation des protéines. Cette solution stérile convient aux applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire. Il est également utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,5 M à 20°C).
Remarques
Les solutions sont stables à 2/8°C pendant des mois. Stériliser par filtration à travers des filtres de 0,2 mm. L’autoclavage n’est recommandé pour aucun tampon acide sulfonique. Si les tampons doivent être exempts de nucléase, traitez d’abord l’eau, puis ajoutez le tampon après l’autoclavage. Lorsque les solutions MES sont autoclavées, elles deviennent jaunes (bien que le pH ne change pas de façon mesurable). L’identité du produit de dégradation jaune est inconnue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
Numéro MDL MFCD00283848
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau MES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 1.0M
pH 8.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.5 M at 20°C).