Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES hydrate, 99+ %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Absorbance | (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm |
| Nom chimique ou matériau | MES hydrate |
| Conditions d’absorbance | (0.1M aq. soln.) (1 cm cell) |
| Note relative au nom | 0.99 |
| Point de fusion | 243.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C) |
| Forme physique | Cristaux en poudre ou similaires à l’aiguille |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Afficher plus |