Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES hydrate, 99+ %
Code produit. p-156190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10206230
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1266615-59-1
Formule moléculaire C6H13NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 195.23
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
Nom IUPAC 2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Spécification
Absorbance (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau MES hydrate
Conditions d’absorbance (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Note relative au nom 0.99
Point de fusion 243.0°C
Couleur Blanc
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forme physique Cristaux en poudre ou similaires à l’aiguille
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 9.5% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 14, 5902
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 195.23
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie