Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate de MES, 98 %
Code produit. 11413137
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11413137
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16104.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES monohydrate is a biological buffer often referred to as Good’s buffer. It is useful for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. It is also used in the purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le MES monohydraté est un tampon biologique communément appelé tampon de Good. Il est utile pour les milieux de culture cellulaire et les formulations de tampons à base de protéines afin de maintenir un environnement stable en solution. Il est également utilisé dans les bioprocédés de purification d’anticorps, de peptides, de protéines, de composants sanguins et de facteurs de croissance. Il s’agit d’un agent de résolution utile pour les protéines très petites sur les gels bis-tris. Les solutions tampons sont utilisées comme moyen de maintenir le pH à une valeur presque constante dans une grande variété d’applications chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145224-94-8
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.248
Numéro MDL MFCD00149409
Clé InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid monohydrate
CID PubChem 16218417
Nom IUPAC Acide 2-morpholine-4-yléthanesulfonique hydraté
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau MES monohydrate
Point de fusion ∼308°C (decomposition)
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Beilstein 141319
Merck Index 14,5902
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 213.26 (195.24 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%