Learn More
4,4'-DDE dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12992634 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 12992634
Marque: Fisher Chemical P815780
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-DDE
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 72-55-9
Formule moléculaire C14H8Cl4
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00000837
Clé InChI UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nom IUPAC 1-chloro-4-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthényl]benzène
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 318.02
CID PubChem 3035
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:16598