Learn More
Aroclor 1232 dans de l’éther méthyl-tert-butylique 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aroclor 1232 |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 11141-16-5 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Type | Solution étalon à composant unique organique |
| Solvent or Matrix | Methyl-tert.butylether |
| Quantité | 1 mL |