Learn More
Bromoxynil dans de l’acétonitrile 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12969703 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 12969703
Marque: Fisher Chemical P808370
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoxynil
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 1689-84-5
Formule moléculaire C7H3Br2NO
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00002153
Numéro UN 1648
Clé InChI UPMXNNIRAGDFEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=C1Br)C#N
Nom IUPAC 3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 276.92
CID PubChem 15531
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:17192
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Bromoxynil,3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile,bromoxynil phenol 100 ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .