missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlordane dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™

Code produit. 12986003 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12986003

Marque: Fisher Chemical F113191

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.

Spécification

Nom chimique ou matériau Chlordane
Conditionnement Ampoule
CAS 57-74-9
Formule moléculaire C10H6Cl8
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 409.758
CID PubChem 24860539
Quantité 1 mL
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis