Learn More
Dieldrine dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dieldrin |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 60-57-1 |
| Formule moléculaire | C12H8Cl6O |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Clé InChI | DFBKLUNHFCTMDC-YNXGVQRSSA-N |
| SMILES | C1C2C3C(C1C4C2O4)C5(C(=C(C3(C5(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 380.895 |
| CID PubChem | 101820673 |
| Afficher plus |