Learn More
Mecoprop (MCPP) dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12929893 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 12929893
Marque: Fisher Chemical P830990
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mecoprop (MCPP)
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 7085-19-0
Formule moléculaire C10H11ClO3
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI WNTGYJSOUMFZEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)OC(C)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-(4-chloro-2-méthylphényl)propanoïque
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 214.645
CID PubChem 7153
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:75704