Learn More
Oryzaline dans du méthanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12936083 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 12936083
Marque: Fisher Chemical F115991
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Oryzalin
Conditionnement Ampoule
CAS 19044-88-3
Formule moléculaire C12H18N4O6S
Concentration 1000 μg/mL
Clé InChI UNAHYJYOSSSJHH-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-(dipropylamino)-3,5-dinitro-benzènesulfonamide
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 346.358
CID PubChem 29393
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:73163
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NCC Standard Solution - Oryzalin 1000ug/mL in Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol