Learn More
Trifluraline dans du méthanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12900334 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
Code produit. 12900334
Marque: Fisher Chemical P856670
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluralin
Conditionnement Ampoule
CAS 1582-09-8
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C13H16F3N3O4
Concentration 10 μg/mL
Numéro UN 1230
Clé InChI ZSDSQXJSNMTJDA-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluorométhyl)aniline
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 335.283
CID PubChem 5569
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:35027
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Trifluralin 10ug/ml in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .