Learn More
Lauda™ Tuyau isolé
Matériau : Métal
Marque:  Lauda™ LZM 044
Informations supplémentaires : Poids : 30.00000kg
Code produit. 10659682
  • 227.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2024
Description
  • Pour les raccords à filetages M16x1
Spécification
Spécification
10°C à 400°C
Métal
18 mm
Accessoire, tuyau
20 cm
10 mm