Learn More
Métaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metaldehyde |
| Point de fusion | 192°C to 196°C (sublimation) |
| Point d’éclair | 55°C (131°F) |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN1332 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 14,5923 |
| Poids de la formule | 176.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |