Learn More
Sperian™ LUNETTES METALITE Monture en alliage métal déformable à froid
Click to view available options
Couleur de la monture:
Métal foncé
Conditionnement:
1 pièce
Description
Lunettes METALITE
• Monture métal
• Conforme normes EN 166 1F et EN 170 2-1.2
• Oculaire polycarbonate traité anti-rayures. Monture en alliage déformable à froid. Branche flex avec charnières élastiques et embouts spatule. Plaquettes de nez ajustables.
• Monture métal
• Conforme normes EN 166 1F et EN 170 2-1.2
• Oculaire polycarbonate traité anti-rayures. Monture en alliage déformable à froid. Branche flex avec charnières élastiques et embouts spatule. Plaquettes de nez ajustables.
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Scratch-resistant |
| Type de produit | Metalite |
| Couleur de la monture | Métal foncé |
| Nb par paquet | 10/Pk. |
| Lens Material | Polycarbonate |