Learn More
Metconazole, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metconazole |
| CAS | 125116-23-6 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Densité | 1.14 g/cm3 |
| Beilstein | 8333708 |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 100°C to 108°C |
| Point d’ébullition | 315°C |
| Synonyme | 5-(4-Chlorophenylmethyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 319.83 g/mol |
| Afficher plus |