Learn More
Methandienone, Lipomed
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Methandienone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methandienone |
| CAS | 72-63-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methandienone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H28 O2 |
| Synonyme | Androsta-1,4-dien-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (17β)-, Androsta-1,4-dien-3-one, 17β-hydroxy-17-methyl- (8 CI), (17β)-17-Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one, 1,2-Dehydro-17-methyltestosterone, 1,4-Androstadien-17α-methyl-17β-ol-3-one, 1-Dehydro-17α-methyltestosterone, 1-Dehydromethyltestosterone, 17-Methylandrosta-1,4-dien-17β-ol-3-one, 17α-Methyl-1-dehydrotestosterone, 17α-Methyl-17β-hydroxyandrost-1,4-dien-3-one, 17α-Methyl-17β-hydroxyandrosta-1,4-dien-3-one, 17α-Methylandrosta-1,4-dien-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-1,4-androstadiene-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one, Abirol, Anabolin, Ciba 17309-Ba, Compound 17309, Crein, Danabol, Dehydromethyltestosterone, Dianabol, Dianabole, Geabol, MA, Metanabol, Metandienon, Metandienone, Metandienonum, Metandrostenolon, Metandrostenolone, Metastenol, Methandienone, Methandon, Methandrolone, Methandrostenolone, Methylboldenone, NSC 51180, NSC-42722, Nabolin, Naposim, Nerobol, Nerobolettes, Protobolin, Stenolon, Stenolone, Sterolon, Δ1-17α-Methyltestosterone |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| Nom IUPAC | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Afficher plus |